Läs mer
Beschreibung
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
- Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
- Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningarna
- Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
- Fri luftventil med bytesindikator ingår i varje SafetyCap
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (utrustning) | Lab flaskor |
| Inkluderar | 2 PFA-kopplingar med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 PFA blindplugg, 1 luftventil |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | 38-430 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?