Beskrivning
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
- Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
- Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningarna
- Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
- Fri luftventil med bytesindikator ingår i varje SafetyCap
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lab flaskor |
| Inkluderar | 2 PFA-kopplingar med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 PFA blindplugg, 1 luftventil |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | GL32 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |