Läs mer
SCAT™ HPLC Startpaket II, grön linje
Produktkod. 31454234 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Material:
PEEK
Produktkod. Material
31454234 PEEK
1 options
Produktkod. 31454234 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 499201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4560.00 SEK
    3555.51 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1004.49 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Green Line Safety Caps står för ett medvetet beslut att inte använda PFAS, utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.
  • PFAS-fri – framtidssäker och hållbar: Green Line avstår helt från PFAS och använder PEEK som fluorfri högpresterande plast som garanterar hållbarhet och framtidssäkerhet.
  • Full regulatorisk säkerhet: Green Line-produkter eliminerar risker som kommande PFAS-förbud innebär och uppfyller de högsta miljö- och ESG-kraven.
  • Teknisk kvalitet utan kompromisser: Säkerhetslocken är 1:1-kompatibla med befintliga system, kemiskt resistenta, autoklavbara och absolut läckagesäkra enligt standarden SCAT .
  • Synligt hållbart: Med sin gröna färg gör produkterna hållbarhet synlig och visar laboratoriets engagemang för en PFAS-fri framtid.
  • Utveckling med framsynthet Green Line säkrar laboratorieprocesser mot regulatoriska risker på lång sikt och stödjer hållbara företagsstrategier.
  • Produktmångfald och kostnadseffektivitet: Serien erbjuder ett brett utbud av varianter, startkit och tillbehör för flexibla, kostnadseffektiva och färdiga HPLC-lösningar.
  • Sammanfattningsvis SCAT står Green Line för PFAS-fria, regulatoriskt säkra, tekniskt kraftfulla och synligt hållbara laboratorielösningar – utan att kompromissa med kvalitet, täthet eller kompatibilitet. Medan konventionella kapslar baseras på PTFE, en representant för de så kallade evighetsämnena, använder PEEK Green Line , en helt fluorfri högpresterande plast med utmärkta kemiska och termiska egenskaper.
Specifikationer
För användning med (applikation) PFAS-fria analyser
För användning med (utrustning) GreenLine Portfölj
Typ Säkerhetskapslskit
Material PEEK
Inkluderar 4 x säkerhetslock II, GL 45, PEEK 4 x luftventil, 4 x växlingsindikator, 8 x PE-anslutning 1,6 mm överdiameter, 8 x ÖPP 2,3 mm OD, 8 x PEG-fästning 3,2 mm överdiameter, 4 x PE-blindplugg, 4 x märkningsfält
Kvantitet 4 landskamper
Färg Grön
Trådstorlek GL45