Beskrivning
- Original märkeskvalitet från premiumtillverkaren SCAT
- Utrustning för initial borttagning som kan användas med alla vanliga HPLC-system
- Startkit bestående av SCAT SafetyCaps, blindpluggar, beslag och luftventiler för leverans av HPLC-system
- Alla setkomponenter kan beställas separat
startsats, hplc-system, säkerhetskåpor, blindpluggar, beslag, luftventil
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | HPLC Starter Kit 4: 4 x Säkerhetslock IV, GL45, 4 x luftventil, 4 x bytesindikator, 16 x PFA-koppling 1,6 mm OD, grön, 16 x PFA-koppling 2,3 mm OD, violett, 16 x PFA-koppling 3,2 mm OD, blå, 12 x PFA blindpluggar, 4 x etiketteringsfält |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | GL45 |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Produkttyp | Lösningsmedelsavfallssats |