Läs mer
SCAT HPLC Starter Kit - Supply, V2.0
Produktkod. p-9277007 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Produkttyp:
HPLC Starter Kit 2
HPLC Starter Kit 3
HPLC-startsats 1
Lösningsmedelsavfallssats
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16463819 HPLC-startsats 1
16473819 HPLC Starter Kit 2
16687493 HPLC Starter Kit 3
18656488 Lösningsmedelsavfallssats
18696458 Lösningsmedelsavfallssats
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463819 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 399200
SCAT Säkerhetslock är standarden för att säkert förse din HPLC med lösningsmedel. De blockerar skadliga ångor och skyddar ditt HPLC-system från kontaminering.HPLC-startsats utrustad med SafetyCaps, blindpluggar, kopplingar och avluftningsventiler.
  • Original märkeskvalitet från premiumtillverkaren SCAT
  • Utrustning för initial borttagning som kan användas med alla vanliga HPLC-system
  • Startkit bestående av SCAT SafetyCaps, blindpluggar, beslag och luftventiler för leverans av HPLC-system
  • Alla setkomponenter kan beställas separat
startsats, hplc-system, säkerhetskåpor, blindpluggar, beslag, luftventil
Specifikationer
För användning med (utrustning) Alla HPLC-system
Inkluderar 3 x SafetyCaps I (307019), 1 x SafetyCap II (307909), 1 x blindplugg, 5 x beslag 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x luftventiler (317010)
Trådstorlek GL45
För användning med (applikation) Leverans av HPLC-system
Produkttyp HPLC-startsats 1