Beskrivning
- PFAS-fri – framtidssäker och hållbar: Green Line avstår helt från PFAS och använder PEEK som fluorfri högpresterande plast som garanterar hållbarhet och framtidssäkerhet.
- Full regulatorisk säkerhet: Green Line-produkter eliminerar risker som kommande PFAS-förbud innebär och uppfyller de högsta miljö- och ESG-kraven.
- Teknisk kvalitet utan kompromisser: Säkerhetslocken är 1:1-kompatibla med befintliga system, kemiskt resistenta, autoklavbara och absolut läckagesäkra enligt standarden SCAT .
- Synligt hållbart: Med sin gröna färg gör produkterna hållbarhet synlig och visar laboratoriets engagemang för en PFAS-fri framtid.
- Utveckling med framsynthet Green Line säkrar laboratorieprocesser mot regulatoriska risker på lång sikt och stödjer hållbara företagsstrategier.
- Produktmångfald och kostnadseffektivitet: Serien erbjuder ett brett utbud av varianter, startkit och tillbehör för flexibla, kostnadseffektiva och färdiga HPLC-lösningar.
- Sammanfattningsvis SCAT står Green Line för PFAS-fria, regulatoriskt säkra, tekniskt kraftfulla och synligt hållbara laboratorielösningar – utan att kompromissa med kvalitet, täthet eller kompatibilitet. Medan konventionella kapslar baseras på PTFE, en representant för de så kallade evighetsämnena, använder PEEK Green Line , en helt fluorfri högpresterande plast med utmärkta kemiska och termiska egenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | PFAS-fria analyser |
| För användning med (utrustning) | GreenLine Portfölj |
| Typ | Säkerhetskapslskit |
| Material | PEEK |
| Inkluderar | 4 x Safety Cap VI, GL 45, PEEK 4 x luftventil, 4 x växlingsindikator, 24 x PE-anslutning 1,6 mm överdiameter, 24 x PÉ-anslutning 2,3 mm överdiameter, 24 x PEK-anslutning 3,2 mm överdiameter, 20 x PE-blindplugg, 4 x märkningsfält |
| Kvantitet | 4 landskamper |
| Färg | Grön |
| Trådstorlek | GL45 |