Läs mer
SCAT HPLC Supply-Sets, V2.0
Produktkod. 16413799 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Färg:
Brun
Klart
Material:
Glas (Youtility)
Glass (Square)
Glass (rund)
Lösningsmedelskanaler:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Material Lösningsmedelskanaler unitSize
16413799 1 l Brun Glass (rund) 1 -
16433789 1 l Klart Glass (rund) 1 1 uppsättning
16443789 1 l Klart Glass (Square) 1 -
16423799 1 l Brun Glass (rund) 2 -
16453789 1 l Klart Glass (rund) 2 -
16473789 1 l Klart Glass (Square) 2 -
16433799 1 l Brun Glass (rund) 3 1 uppsättning
16463789 1 l Klart Glass (rund) 3 -
16483789 1 l Klart Glass (Square) 3 -
16453799 1 l Klart Glas (Youtility) 3 -
17927260 100 ml Brun Glass (rund) 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16413799 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    1626.46 SEK / 1 uppsättningar
    Save 268.54 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkarens HPLC Supply Sets, V2.0 SCAT är kombinationer av utrustning för kontamineringsfri försörjning av HPLC-system med lösningsmedel. Seten består av en laboratorieflaska med GL 45-gänga, en SCAT SafetyCap samt kapillärer, sugfilter och luftventiler.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • SafetyCaps från premiumtillverkaren SCAT
  • Laboratorieflaskor
  • Pris attraktivt i jämförelse med enstaka köp
  • Klar för användning, inga ytterligare komponenter behövs
SCAT erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
Beskrivning HPLC Supply-Set I, V2.0: 1 x Säkerhetslock I GL45, 1x 1000 mL Laboratorieflaska rund& brunt glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
För användning med (utrustning) Alla HPLC-system
Typ Komplett lösningsmedelsuppsamlingssystem
Lösningsmedelskanaler 1
Material Glass (rund)
Inkluderar 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml laboratorieflaska rund och brunt glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
Färg Brun
Trådstorlek GL45
Kapacitet (metrisk) 1 l