Läs mer
SCAT HPLC Supply-Sets, V2.0
Produktkod. 16433799 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Färg:
Brun
Bärnsten
Klart
Material:
Glas (Kvadratiskt)
Glas (Rund)
Glas (Youthility)
PTFE
Lösningsmedelskanaler:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 16433799
Brand: SCAT 307314
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkarens HPLC Supply Sets, V2.0 SCAT är kombinationer av utrustning för kontamineringsfri försörjning av HPLC-system med lösningsmedel. Seten består av en laboratorieflaska med GL 45-gänga, en SCAT SafetyCap samt kapillärer, sugfilter och luftventiler.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • SafetyCaps från premiumtillverkaren SCAT
  • Laboratorieflaskor
  • Pris attraktivt i jämförelse med enstaka köp
  • Klar för användning, inga ytterligare komponenter behövs
SCAT erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
Beskrivning HPLC Supply-Set III, V2.0: 1 x Säkerhetslock III GL45, 1 x 1000 mL Laboratorieflaska rund& brunt glas + 3 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 3 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
För användning med (utrustning) Alla HPLC-system
Typ Set III
Lösningsmedelskanaler 3
Material Glas (Rund)
Inkluderar 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml laboratorieflaska rund& brunt glas + 3 x 1,5 m kapillärer 3,2 mm OD, 3 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
Färg Brun
Trådstorlek GL45
Kapacitet (metrisk) 1 l