Läs mer
SCAT HPLC Supply-Sets, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Färg:
Brun
Bärnsten
Klart
Material:
Glas (Kvadratiskt)
Glas (Rund)
Glas (Youthility)
PTFE
Lösningsmedelskanaler:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
- SafetyCaps från premiumtillverkaren SCAT
- Laboratorieflaskor
- Pris attraktivt i jämförelse med enstaka köp
- Klar för användning, inga ytterligare komponenter behövs
SCAT erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HPLC Supply-Set I, V2.0: 1 x Säkerhetslock I GL45, 1x 1000 mL Laboratorieflaska fyrkantig& klart glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010) |
| För användning med (utrustning) | Alla HPLC-system |
| Typ | Set I |
| Lösningsmedelskanaler | 1 |
| Material | Glas (Kvadratiskt) |
| Inkluderar | 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL Laboratorieflaska fyrkantig& klart glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010) |
| Färg | Klart |
| Trådstorlek | GL45 |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |