Läs mer
SCAT HPLC Supply-Sets, V2.0
Produktkod. 17927260 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Färg:
Brun
Klart
Material:
Glas (Youtility)
Glass (Square)
Glass (rund)
Lösningsmedelskanaler:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Material Lösningsmedelskanaler Förpackningsstorlek
17927260 100 ml Brun Glass (rund) 2 -
16413799 1 l Brun Glass (rund) 1 -
16433789 1 l Klart Glass (rund) 1 1 uppsättning
16443789 1 l Klart Glass (Square) 1 -
16423799 1 l Brun Glass (rund) 2 -
16453789 1 l Klart Glass (rund) 2 -
16473789 1 l Klart Glass (Square) 2 -
16433799 1 l Brun Glass (rund) 3 1 uppsättning
16463789 1 l Klart Glass (rund) 3 -
16483789 1 l Klart Glass (Square) 3 -
16453799 1 l Klart Glas (Youtility) 3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17927260 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    1344.03 SEK / 1 uppsättningar
    Save 225.97 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Tillverkarens HPLC Supply Sets, V2.0 SCAT är kombinationer av utrustning för kontamineringsfri försörjning av HPLC-system med lösningsmedel. Seten består av en laboratorieflaska med GL 45-gänga, en SCAT SafetyCap samt kapillärer, sugfilter och luftventiler.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • SafetyCaps från premiumtillverkaren SCAT
  • Laboratorieflaskor
  • Pris attraktivt i jämförelse med enstaka köp
  • Klar för användning, inga ytterligare komponenter behövs
SCAT erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
För användning med (applikation) Lösningsmedelsförsörjning för din HPLC
För användning med (utrustning) Alla HPLC-system
Typ Komplett lösningsmedelsuppsamlingssystem
Lösningsmedelskanaler 2
Material Glass (rund)
Inkluderar 1 x SafetyCap II GL28, 1 x 100 mL Laboratorieflaska rund, brunt glas, 2 x 1,5 m kapillärer 3,2 mm OD, 2 x PTFE sugfilter, luftventil (317010)
Färg Brun
Trådstorlek GL28
Kapacitet (metrisk) 100 ml