Läs mer
SCAT HPLC Supply-Sets, V2.0
Produktkod. p-7214836 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Färg:
Brun
Bärnsten
Klart
Material:
Glas (Kvadratiskt)
Glas (Rund)
Glas (Youthility)
PTFE
Lösningsmedelskanaler:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Product Code. 16413799
missing translation for 'mfr': SCAT 307312
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkarens HPLC Supply Sets, V2.0 SCAT är kombinationer av utrustning för kontamineringsfri försörjning av HPLC-system med lösningsmedel. Seten består av en laboratorieflaska med GL 45-gänga, en SCAT SafetyCap samt kapillärer, sugfilter och luftventiler.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • SafetyCaps från premiumtillverkaren SCAT
  • Laboratorieflaskor
  • Pris attraktivt i jämförelse med enstaka köp
  • Klar för användning, inga ytterligare komponenter behövs
SCAT erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
Specifications
Beskrivning HPLC Supply-Set I, V2.0: 1 x Säkerhetslock I GL45, 1x 1000 mL Laboratorieflaska rund& brunt glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
För användning med (utrustning) Alla HPLC-system
Typ Set I
Lösningsmedelskanaler 1
Material Glas (Rund)
Inkluderar 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 ml laboratorieflaska rund& brunt glas + 1 x 1,5 m kapillär 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugfilter + luftventil (317010)
Färg Brun
Trådstorlek GL45
Kapacitet (metrisk) 1 l