Läs mer
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, lämplig för alla HPLC-system
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
4 x Säkerhetslock III, GL45, 8 x luftventil, 1 x Säkerhetsavfallslock, GL45, 1 x Avgasfilter L, V3.0, med stänkskydd och bytesindikator, livslängd 12 månader, 1 x 5 liters dunk, PE -HD, 4 x Laboratorieflaska DURAN, GL45, 1000 ml, klart glas och rund, med lock och hällring , 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 2,3 mm OD, violett, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 1,6 mm OD, grön, 10 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindplugg, 2 x kontakt, rak, 6 - 8 mm ID, 1 x kontakt, böjd, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x kontakt, vinklad, 9,5 - 10 mm ID
4 x Säkerhetslock III, GL45, 8 x luftventil, 1 x Säkerhetsavfallslock, S60/61, elektrostatiskt ledande, 1 x Avgasfilter L, V3.0, med stänkskydd och bytesindikator, livslängd 12 månader, 1 x 5 liters dunk, PE-HD-EL, 1 x jordkabel, 2 x klämma, L = 1,5 m, 4 x laboratorieflaska DURAN, GL45, 1000 ml, klart glas och rund, med lock och hällring , 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 2,3 mm OD, violett, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 1,6 mm OD, grön, 10 x PFA beslag med integrerad hylsa, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindplugg, 2 x kontakt, rak, 6 - 8 mm ID, 1 x kontakt, böjd, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x kontakt, vinklad, 9,5 - 10 mm ID
4 x säkerhetslock III, GL45, 4 x luftventil, 1 x säkerhetsavfallslock, S60/61, elektrostatiskt ledande, 1 x avgasfilter M, V3.0, med stänkskydd och bytesindikator, 1 x 5 liters dunk, PE -HD-EL, 1 x jordkabel, 2 x klämma, 1,5 m längd, 4 x laboratorieflaska DURAN, GL45, 1000 ml, klart glas och rund, med lock och hällring, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 2,3 mm OD, violett, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 1,6 mm OD, grön, 10 x PFA-koppling med integrerad hylsa , 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindplugg, 2 x kontakt, rak, 6 till 8 mm ID, 1 x kontakt, böjd, 5 till 11,5 mm ID, 1 x kontakt, vinklad, 9,5 till 10 mm ID
4 x säkerhetslock III, V2.0, GL45, 1 x säkerhetsavfallslock, V2.0, GL45, 1 x avgasfilter M, V2.0, 4 x laboratorieflaska DURAN, GL45, 1000 ml, 4 x luftventil, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 2,3 mm, violett, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 1,6 mm, grön, 10 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 3,2 mm, blå, 10 x blindpluggar, 1,6/2,3/3,2 mm, färglös, 2 x rörkoppling, rak 6 - 8 mm, 1 x rörkoppling, böjd, 5,0 - 11,5 mm, 1 x rörkoppling, vinklad, 9,5 - 10 mm
Beskrivning
- Skyddar ditt system från kontaminering
- Håller lösningsmedelsblandningar stabila
- Högpresterande material med utmärkt kemikaliebeständighet
Säkerhetssatsen ansluter slangar på ett säkert sätt och blockerar farliga ångor. Luftventiler och avgasfilter ger säker tryckutjämning utan under- eller övertryck i lösningsmedelsflaskor och avfallsbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vätskekromatografi |
| Beskrivning | HPLC-försörjnings- och avfallssats (12 månader), icke-elektrostatiskt ledande |
| För användning med (utrustning) | Alla HPLC-system |
| Typ | Komplett lösningsmedelsuppsamlingssystem |
| Lösningsmedelskanaler | 4 |
| Inkluderar | 4 x Säkerhetslock III, GL45, 8 x luftventil, 1 x Säkerhetsavfallslock, GL45, 1 x Avgasfilter L, V3.0, med stänkskydd och bytesindikator, livslängd 12 månader, 1 x 5 liters dunk, PE -HD, 4 x Laboratorieflaska DURAN, GL45, 1000 ml, klart glas och rund, med lock och hällring , 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 2,3 mm OD, violett, 5 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 1,6 mm OD, grön, 10 x PFA-koppling med integrerad hylsa, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindplugg, 2 x kontakt, rak, 6 - 8 mm ID, 1 x kontakt, böjd, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x kontakt, vinklad, 9,5 - 10 mm ID |