Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17815724 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropen
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 kapillärrör, 1 slang)
5 (4 kapillärrör, 1 slang)
6 (3 kapillärrör, 3 slangar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Trådstorlek Antal hamnar unitSize
17815724 10 l HDPE-EC S90 5 (4 kapillärrör, 1 slang) -
16493789 5 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
16403799 10 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) 1 uppsättning
17165501 5 l Polypropen S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) Varje
17385343 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillärrör, 3 slangar) -
17818733 12 l HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17835704 10 l HDPE S90 5 (4 kapillärrör, 1 slang) -
17819273 2,50 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17845714 5 l HDPE S55 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17825704 5 l UN-X HDPE S55 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17895714 5 l UN-X HDPE S51 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17885714 20 l HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17875714 5 l UN-X HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17855714 20 l HDPE S70/71 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17865714 5 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17825724 10 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17875704 5 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17845704 10 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17855704 20 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17805724 30 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
18606478 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillärrör, 3 slangar) -
21 options
Produktkod. 17815724
Brand: SCAT™ 307379
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HPLC Waste Sets, V2.0 är ekonomiska kombinationer för ren och säker kassering av flytande laboratorieavfall med HPLC-system eller andra analysinstrument. Alla set består av en burk och ett original SCAT™ SafetyCap med avgasfilter samt beslag, blindpluggar och en slangkoppling.
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
  • Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
  • Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Set 19
Lösningsmedelskanaler 5
Material HDPE-EC
Inkluderar Säkerhetsavfallslock, PTFE-EL, 4 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 4 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x kapsel med visningsremsa, S90, 10 L, ledande ledning, PE-HD, 10 L, PE-HD jordkabel och klämma, lämplig för kapsel 108420, 1 x avgasfilter M, med stänkskydd och bytesindikator
Färg Black
Trådstorlek S90
Kapacitet (metrisk) 10 l
Antal hamnar 5 (4 kapillärrör, 1 slang)