Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisystem
- Vätskekromatografiinstrument
- Enskilda HPLC-komponenter och tillbehör
- HPLC lösningsmedelshanteringskomponenter
- SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17819273 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropen
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 kapillärer, 1 slang)
5 (4 kapillärer, 1 slang)
6 (3 kapillärer, 3 slangar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
21 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Material | Trådstorlek | Antal hamnar | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17819273 | 2,50 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 16493789 | 5 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 16403799 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | 1 uppsättning |
| 17165501 | 5 l | Polypropen | S50 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | Varje |
| 17385343 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillärer, 3 slangar) | - |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17825704 | 5 l | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17895714 | 5 l | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17875714 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17865714 | 5 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17825724 | 10 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17875704 | 5 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17845704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17855704 | 20 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17805724 | 30 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillärer, 1 slang) | - |
| 17815724 | 10 l | HDPE-EC | S90 | 5 (4 kapillärer, 1 slang) | - |
| 18606478 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillärer, 3 slangar) | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17819273
Leverantör
SCAT™
Leverantörsnummer
307366
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
- Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
- Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
- Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
- Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Komplett lösningsmedelsuppsamlingssystem |
| Lösningsmedelskanaler | 3 |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Säkerhetsavfallslock, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x behållare, GL45, 2,5 L, PE-HD, 1 x inloppsfilter S och byte av utblåsfilter |
| Färg | Vitt |
| Trådstorlek | GL45 |
| Kapacitet (metrisk) | 2,50 l |
| Antal hamnar | 3 (2 kapillärer, 1 slang) |