Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17845714 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 L
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
3 (2 kapillärrör, 1 slang)
5 (4 kapillärrör, 1 slang)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
6 (3 kapillärrör, 3 slangar)
Unit Size:
1 uppsättning
Varje
Product Code. 17845714
Brand: SCAT™ 307367
Only null left
Add to basket
Add to basket
HPLC Waste Sets, V2.0 är ekonomiska kombinationer för ren och säker kassering av flytande laboratorieavfall med HPLC-system eller andra analysinstrument. Alla set består av en burk och ett original SCAT™ SafetyCap med avgasfilter samt beslag, blindpluggar och en slangkoppling.
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
  • Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
  • Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifications
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Set 6
Lösningsmedelskanaler 3
Material HDPE
Inkluderar Säkerhetsavfallslock, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x kanister, S55, 5 L, PE-HD, 1 x avgasskyddsfilter S, med byte av stänkskyddsfilter
Färg White
Trådstorlek S55
Kapacitet (metrisk) 5 l
Antal hamnar 3 (2 kapillärrör, 1 slang)