Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 L
10 L
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
3 (2 kapillärrör, 1 slang)
5 (4 kapillärrör, 1 slang)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
6 (3 kapillärrör, 3 slangar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
- Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
- Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
- Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
- Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Set 17 |
| Lösningsmedelskanaler | 3 |
| Material | HDPE-EC |
| Inkluderar | Säkerhetsavfallslock, PTFE-EL, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x behållare, S60/61, 20 L, ledande jordkabel, 20 L, PE-HD, 20 L, PE-HD 1,5 m, 1 x avgasfilter M, med stänkskydd och bytesindikator |
| Färg | Black |
| Trådstorlek | S60/61 |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Antal hamnar | 3 (2 kapillärrör, 1 slang) |