Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17875704 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17875704
Brand: SCAT™ 307375
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HPLC Waste Sets, V2.0 är ekonomiska kombinationer för ren och säker kassering av flytande laboratorieavfall med HPLC-system eller andra analysinstrument. Alla set består av en burk och ett original SCAT™ SafetyCap med avgasfilter samt beslag, blindpluggar och en slangkoppling.
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
  • Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
  • Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Set 15
Lösningsmedelskanaler 3
Material HDPE-EC
Inkluderar Säkerhetsavfallslock, PTFE-EL, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x kapsel, S60/61, 5 L, ledande kabel, PE-HD 1 x c längd, 1 x jordkabel, PE-HD 1 x c 1,5 m, 1 x avgasfilter S, med stänkskydd och bytesindikator
Färg Black
Trådstorlek S60/61
Kapacitet (metrisk) 5 L
Antal hamnar 3 (2 Capillary, 1 Tubing)