Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17875714 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 L
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
3 (2 kapillärrör, 1 slang)
5 (4 kapillärrör, 1 slang)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
6 (3 kapillärrör, 3 slangar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17875714
Brand: SCAT™ 307371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HPLC Waste Sets, V2.0 är ekonomiska kombinationer för ren och säker kassering av flytande laboratorieavfall med HPLC-system eller andra analysinstrument. Alla set består av en burk och ett original SCAT™ SafetyCap med avgasfilter samt beslag, blindpluggar och en slangkoppling.
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
  • Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
  • Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Set 11
Lösningsmedelskanaler 3
Material UN-X HDPE
Inkluderar Säkerhetsavfallslock, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x kanister, S60/61, 5 L, PE-HD, UN-stänkskyddsfilter S och x, med avgasskyddsfilterbyte, 1 x
Färg White
Trådstorlek S60/61
Kapacitet (metrisk) 5 l
Antal hamnar 3 (2 kapillärrör, 1 slang)
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato