Läs mer
SCAT™ HPLC-avfallssatser, V2.0
Produktkod. 17885714 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropen
UN-X HDPE
Trådstorlek:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal hamnar:
3 (2 kapillärrör, 1 slang)
5 (4 kapillärrör, 1 slang)
6 (3 kapillärrör, 3 slangar)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Trådstorlek Antal hamnar unitSize
17885714 20 l HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
16493789 5 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
16403799 10 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) 1 uppsättning
17165501 5 l Polypropen S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) Varje
17385343 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillärrör, 3 slangar) -
17818733 12 l HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17835704 10 l HDPE S90 5 (4 kapillärrör, 1 slang) -
17819273 2,50 l HDPE GL45 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17845714 5 l HDPE S55 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17825704 5 l UN-X HDPE S55 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17895714 5 l UN-X HDPE S51 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17875714 5 l UN-X HDPE S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17855714 20 l HDPE S70/71 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17865714 5 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17825724 10 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17875704 5 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17845704 10 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17855704 20 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17805724 30 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillärrör, 1 slang) -
17815724 10 l HDPE-EC S90 5 (4 kapillärrör, 1 slang) -
18606478 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillärrör, 3 slangar) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 17885714 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 307370
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HPLC Waste Sets, V2.0 är ekonomiska kombinationer för ren och säker kassering av flytande laboratorieavfall med HPLC-system eller andra analysinstrument. Alla set består av en burk och ett original SCAT™ SafetyCap med avgasfilter samt beslag, blindpluggar och en slangkoppling.
SCAT™ erbjuder ett komplett system för säker tillförsel och bortskaffande av lösningsmedel i analys. Alla produkter är kompatibla över generationer och perfekt anpassade till varandra.
  • Anpassat system med högkvalitativa setkomponenter
  • Säkerhetsbehållare av HDPE eller polypropenmaterial
  • Attraktivt pris jämfört med enstaka köp
  • Klar att använda, inga ytterligare komponenter behövs
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Set 9
Lösningsmedelskanaler 3
Material HDPE
Inkluderar Säkerhetsavfallslock, 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter, 1 x kanister, S60/61, 20 L, PE-HD, 1 x avgasfilter och byte av avgasskydd
Färg White
Trådstorlek S60/61
Kapacitet (metrisk) 20 l
Antal hamnar 3 (2 kapillärrör, 1 slang)