Läs mer
Memmert™ HPP Climate Chamber, 260 L, Stainless Steel
Produktkod. 16375087 Handla allt Memmert Produkter
Spänning:
115/230 V
Produktkod. 16375087
Brand: Memmert™ HPP260T7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature Range: 0°C to 70°C; Relative Humidity (RH): 20 to 90%; Light: LED Lighting
Specifikationer
Larmtyper Audible and visual
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multi-functional digital PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 260 L
Kammarmaterial Stainless Steel
Belysning LED
Pluggtyp German Type
Relativ luftfuktighet 20 to 90%
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 70°C
Typ Climate Chamber
Visa Twin Display
För användning med (applikation) They are perfectly suited for stability tests, storage in controlled environment and conditioning
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsområde 20 and 90%
Inkluderar Works calibration certificate for 10°C and 37°C, 60% RH at 30°C
Temperaturnoggrannhet 0.1°K
Temperaturupplösning 0.1°C
Garanti 3 Years
Bredd (metrisk) 824 mm
Bredd (metrisk) Interiör 640 mm
Höjd (metrisk) 1183 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Fraktvikt (metrisk) 173 kg
Vikt (metrisk) 122 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz, 820 w
Spänning 115/230 V
Wattal 820 w
Frekvens 50/60 Hz