Läs mer
HPPH, MedChemExpress
Beskrivning
HPPH (Photochlor) is a second generation photosensitizer, which acts as a photodynamic therapy (PDT) agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HPPH |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 149402-51-7 |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C39H48N4O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Photochlor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (196.29 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |