Läs mer
Novus Biologicals™ HPRG Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15.63 pg/mL |
| Analyskänslighet | 15.63-1000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | DKFZp779H1622, Histidine-proline-rich glycoprotein, histidine-rich glycoprotein, HPRGHRGP |
| Gen-ID (Entrez) | 3273 |
| Visa mer |