missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ HPRT Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Brand: Novus Biologicals™ NBP1-45251-0.5MG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-218 of Human HPRT The Recombinant Human HPRT Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HPRT Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Specifikationer
| 0.5mg/mL | |
| 3251 | |
| Protein | |
| Human | |
| Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| HPRT |
| In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing, 20% glycerol | |
| 26.7kDa | |
| 0.5mg | |
| MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATRSPGVVI SDDEPGYDLD LFCIPNHYAE DLERVFIPHG LIMDRTERLA RDVMKEMGGH HIVALCVLKG GYKFFADLLD YIKALNRNSD RSIPMTVDFI RLKSYCNDQS TGDIKVIGGD DLSTLTGKNV LIVEDIIDTG KTMQTLLSLV RQYNPKMVKV ASLLVKRTPR SVGYKPDFVG FEIPDKFVVG YALDYNEYFR DLNHVCVISE TGKAKYKA | |
| RUO | |
| Unlabeled |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering