Läs mer
Thermo Scientific™ hPSC Scorecard Assay Service
Produktkod. 18745395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
1 prov
Produktkod.
18745395 1 prov
1 options
Produktkod. 18745395 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A16179
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
hPSC Scorecard Assay Service är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till teratombildning för verifiering av differentieringspotential för trilineage i mänskliga pluripotenta stamcellinjer.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till teratombildning för verifiering av trilineage differentieringspotential i mänskliga pluripotenta stamcellinjer
  • Denna tjänst utnyttjar TaqMan hPSC Scorecard Panel (A15872), bestående av 94 fördefinierade TaqMan Genuttrycksanalyser (inklusive endogena kontroller) torkade ner i brunnarna
  • Panelen består av gener associerade med följande utvecklingstillstånd: pluripotens, ektoderm, endoderm och mesoderm
hPSC Scorecard Assay Service erbjuder:
  • Snabb dataleverans– handläggningstid på fyra veckor eller mindre
  • Bekväm provförberedelse– skicka bara en frusen cellpellet
  • Kvantitativa resultat– jämför poäng med referensuppsättning av välkarakteriserade pluripotenta stamcellslinjer
  • Peer-godkännande– citerade> 240 gånger i vetenskaplig litteratur
  • Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 prov
Varaktighet 3 veckor
Produkttyp hPSC Scorecard Assay Service
Produktlinje Tillämpad Biosystems , QuantStudio
Fält Endast forskningsanvändning
Målgrupp Stamcellsforskare
Art Människa