Läs mer
Hamilton™ HVP-panelmonterade ventiler
Produktkod. 10592303
Change view
Volymprov (metriskt).:
16.5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
10592303 16.5μ L Varje
1 options
Produktkod. 10592303 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1422.75 SEK / Paket med 1
    Save 252.25 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kan monteras i paneler vilket möjliggör anpassad installation i kontrollpaneler eller instrument.
  • Manuellt manövrerad
  • Grundenhet för styrning av vätskor
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer
Specifikationer
Volymprov (metriskt). 16.5μ L
Beskrivning 3-2 modell, 3 portar, 90° Flödesväg
Material Aluminium (hus)
Temperatur (metrisk) Max 38 °C