missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HPV16 E1+E4 Antibody (HPV16 E1/E4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08319AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HPV16 E1+E4 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 E1+E4 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| HPV16 E1+E4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| ATP dependent helicase E1, E1, E4, HPV 16 ATP dependent helicase E1, HPV 16 E1, HPV 16 E4, HPV 16 replication protein E1, HPV16 ATP dependent helicase E1, HPV16 E1, HPV16 E4, HPV16 replication protein E1, Human papilloma virus type 16, Human papilloma virus type 16 ATP dependent helicase E1, Human papilloma virus type 16 E1, Human papilloma virus type 16 E4, Human papilloma virus type 16 replication protein E1, Human papillomavirus type 16, Human papillomavirus type 16 ATP dependent helicase E1, Human papillomavirus type 16 E1, Human papillomavirus type 16 E4, Human papillomavirus type 16 replication protein E1, Replication protein, Replication protein E1 | |
| Recombinant human HPV16 E1+E4 fragment (aa 36-41). | |
| 100 μg | |
| Cancer, Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HPV16 E1/E4 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering