Läs mer
HQ-415, MedChemExpress
Beskrivning
HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HQ-415 |
| CAS | 430462-93-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.6 mg/mL (13.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)NC4=NC=CC(C)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.48 |
| Formel vikt | 415.48 |
| Visa mer |