Läs mer
HQL-79, MedChemExpress
Beskrivning
HQL-79, a potent, selective and orally active human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor, highly selectively inhibits the synthesis of PGD2, and acts as an anti-allergic agent, with a Kd of 0.8 μM and an IC50 of 6 μM. Shows no obvious effect on COX-1, COX-2, m-PGES, or L-PGDS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HQL-79 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 162641-16-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H27N5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | N1(CCCC2=NN=NN2)CCC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.48 |
| Visa mer |