Läs mer
Cytiva HR 16 Borosilikatglas / EPDM / Fluoroplast / Fluorogummipackningsutrustning
Handla allt Cytiva Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Packningsutrustning HR 16 är avsedd för effektiv packning av Cytiva Högupplösta (HR) kolumner med en diameter på 16 mm. Kopplingen 16/16 ansluter din HR 16-kolonn till packningsbehållaren (ett kromatografiskt rör HR 16/30). Den förflänsade slangen är ansluten till det inre ändstycket. Det kromatografiska röret tätar mot det inre ändstycket, och skyddshöljet hålls på plats av anslutningsdonet 16/16 och det yttre ändstycket. Materialen i förpackningen består av fluorplast, fluorgummi och glas.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förpackningsutrustning |
| Höjd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Borosilikatglas / EPDM / Fluoroplast / Fluorogummi |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Inkluderar | 1 kromatografirör HR 16/30, 1 koppling 16/16 med O-ringar, 1 inre ändstycke med O-ring, 1 yttre ändstycke, 1 skyddsmantel HR 16/30 med O-ringar, 1 förflänsad slang 40 cm, 1 skiftnyckel |
| Driftstryck | 30 bar |
| Kolumntyp | HR 16 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| För användning med (utrustning) | HR 16 kolumner |