missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
HR6A/UBE2A Polyclonal antibody specifically detects HR6A/UBE2A in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | HR6A/UBE2A |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | EC 6.3.2.19, hHR6A, HR6A, RAD6ARAD6 homolog A, UBC2, Ubiquitin carrier protein A, ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, ubiquitin-conjugating enzyme E2A (RAD6 homolog), Ubiquitin-protein ligase A |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide which maps to a region between the N-terminus of human ubiquitin-conjugating enzyme E2A using the numbering given in Swiss-Prot entry P49459 (GeneID 7319). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?