missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HR6A/UBE2A Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18040386 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040386 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040386 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100553

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HR6A/UBE2A Polyclonal specifically detects HR6A/UBE2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HR6A/UBE2A
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:5000-1:25000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulering Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. P49459
Gene Alias EC 6.3.2.19, hHR6A, HR6A, RAD6ARAD6 homolog A, UBC2, Ubiquitin carrier protein A, ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, ubiquitin-conjugating enzyme E2A (RAD6 homolog), Ubiquitin-protein ligase A
Gensymboler UBE2A
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide which maps to a region between the N-terminus of human ubiquitin-conjugating enzyme E2A using the numbering given in Swiss-Prot entry P49459 (GeneID 7319).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA Repair, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7319
Testspecificitet NB100-553 is specific for human Rad6 protein. Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, D. melanogaster, Zebrafish, X. laevis, X. tropicalis, Chicken, Bovine, Horse, Rabbit, Guinea pig, Pig, Panda, Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, West Indian ocean coelacanth and Baker's yeast_559292.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.