Läs mer
Novus Biologicals™ HRAS like suppressor 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18694671 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18694671 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18694671 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00057110T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål HRAS like suppressor
Synonym A-C1, HRAS-like suppressor, HRASLS1, H-REV107, H-REV107 protein-related protein, HSD28, phospholipase A
Gensymbol PLAAT1