Läs mer
IKA™ HRC 2 lite
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17803904 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17803904 EU
1 options
Produktkod. 17803904 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020104311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt kyl- och värmecirkulator med kraftfull 400 W kylning och 1000 W värmekapacitet, designad för enkla härdningsuppgifter ner från -10 till 100 °C.
  • Anordning för temperering av bioreaktorer och laboratoriereaktorer, öppna badlösningar eller fungerar som en tempereringskälla för mätanordningar.
  • Kompakt och utrymmesbesparande design gör att kyl- och värmecirkulatorn passar i trånga laboratorieutrymmen.
  • Lätttillgänglig
  • Lätt att rengöra nätfilter
  • Kraftfull tryck- och sugpump
  • Hållbar tack vare det naturliga köldmediet R290
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 °C till 32 °C
Beskrivning Kompakt kyl- och värmecirkulator
Kylkapacitet 400 W
Flödeshastighet 18 l/min.
Pumptyp Tryck-/sugpump
Temperaturområde -10 °C till +100 °C
Typ Kyl- och värmecirkulator
Visa LED
Värmekapacitet 1000 W
Inkluderar HRC 2 lite, Olive för DN 8 slangar (2/Cs), USB AB kabel
Max. Tryck 0,35 bar
Max. Sugning 0,15 bar
Bullernivå 51 dBA
Pluggtyp EU
Säkerhetsklass IP21
Temperaturstabilitet ±0,1 K
Bredd (metrisk) 225 mm
Höjd (metrisk) 385 mm
Djup (metriskt) 430 mm
Vikt (metrisk) 24.9 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz