Läs mer
Proteintech HRP-konjugerad Streptavidin
Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
500μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Formulering | 0,01 M natriumfosfat, 0,25 M NaCl, 50 % glycerol, pH 7,6 med 3 mg/ml BSA |
| Kvantitet | 500μ L |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Stabil i ett år efter leverans. |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | ELISA, Western Blot |
| Renhet eller kvalitetsklass | Proteinet Streptavidin renas från Streptomyces avidinii. |