Läs mer
Cytiva HRP märkt Protein A
Produktkod. 10400325 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10400325 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 10400325 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer NA91201ML
 Begränsad artikel
I lager
Protein A konjugerat med pepparrotsperoxidas för detektion av immunglobuliner via affinitet till Fc-regionen - typiskt IgG från många däggdjursarter
För användning i immunodetektion och in situ hybridiseringstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein A HRP
För användning med (applikation) För detektion av immunglobuliner via affinitet till Fc-regionen - typiskt IgG från många däggdjursarter
Kvantitet 1 mL