Läs mer
HS-1371, MedChemExpress
Produktkod. 16471077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471077 50 mg 50mg
16434818 10 mg -
16433256 25 mg 25mg
16417567 5 mg -
16415616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16471077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114349
MedChemExpress HS-1371 is a potent and ATP-competitive receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3) inhibitor with an IC50 of 20.8 nM.
HS-1371 is a potent and ATP-competitive receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3) inhibitor with an IC50 of 20.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HS-1371
CAS 2158197-70-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H24N4O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (43.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=C(OC2=CC=NC3=CC(C4=CN(C5CCNCC5)N=C4)=CC=C23)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 384.47
Formel vikt 384.47
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease