Läs mer
HS-173, MedChemExpress
Produktkod. 16492937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492937 50 mg 50mg
16486878 10 mg -
16469417 5 mg -
16433506 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15868
MedChemExpress HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.
HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HS-173
CAS 1276110-06-5
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18N4O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC(NS(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)=CN=C3)=CN21)OCC
Molekylvikt (g/mol) 422.46
Formel vikt 422.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease