Läs mer
IKA™ HS 260 Kontroll NOL
Produktkod. 16298191 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16298191 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16298191 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004278600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39985.00 SEK
    37010.26 SEK / Paket med 1
    Save 2974.74 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kompakt, platt shaker med idealisk svängningsrörelse för en maximal skakvikt på 7,5 kg.
  • Elektronisk justering av hastighet och timer
  • Digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
  • Elektronisk klocka: 0 till 9 timmar 59 min eller kontinuerlig drift (oändlig)
  • Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™ programvara
  • Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
  • Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Spänning 100/120 V, 220/240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Produkttyp Fram- och återgående Shaker
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 420 x 360 x 100 mm
Visa LCD
Timerintervall 1 till 599 min.