Beskrivning
- Elektronisk justering av hastighet och timer
- Digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
- Elektronisk klocka: 0 till 9 timmar 59 min eller kontinuerlig drift (oändlig)
- Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™ programvara
- Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
- Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 10 till 300 r/min |
| Spänning | 100/120 V, 220/240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 50 °C |
| Produkttyp | Fram- och återgående Shaker |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 420 x 360 x 100 mm |
| Visa | LCD |
| Timerintervall | 1 till 599 min. |