Läs mer
IKA™ HS 260 kontrollshaker
Produktkod. 10614442 Handla allt IKA Produkter
Change view
Visa:
LCD digital display
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
10614442 LCD digital display Varje
1 options
Produktkod. 10614442 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003066700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43400.00 SEK
    40168.39 SEK / Paket med 1
    Save 3231.61 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-01-2027
Använd denna kompakta, platta ömsesidiga shaker för applikationer med en skakvikt på upp till 7,5 kg. IKA™ HS 260 Basic Shaker har ett brett utbud av redskapskombinationer som gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl.
  • HS 260 basic och KS 260 basic
  • Elektronisk justering av hastighet och tid med LED-display
  • Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
  • Tillbehör ingår inte, beställ separat HS 260-styrning och KS 260-styrning Samma funktioner som HS/KS 260 basic, men dessutom:
  • Digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
  • RS 232-gränssnitt
  • Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™
  • Elektronisk klocka: 0 till 9h 59min eller kontinuerlig drift (∞ )
  • Med integrerad slutpunktspositionering (för automatiserad robotstyrd provtagning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Elektriska krav 45 W
Spänning 220/240, 100/120
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 420 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 360 mm
Modell HS 260 Basic
Visa LCD digital display
Plattform stil Plan
Timerintervall 0 till 9:59 tim., Kontinuerlig