Beskrivning
- Orbital diameter 30 mm
- Idealisk för alla liggande kärl, t.ex. separertrattar
- Kontinuerlig drift (oändlig) även under extrema belastningar
- Timer funktion
- Bilagor ingår inte, beställ separat
- Integrerad USB och RS 232-gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 15 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W |
| Wattal | 74 W |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 505 x 120 x 585 mm |
| Vikt (metrisk) | 26 kg |
| Modell | HS 501 Digital |
| Visa | 7 segment LED |
| Visa mer |