Läs mer
IKA™ HS 501 Digital Horisontell Shaker
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7159135 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712337
Brand: IKA™ 0025002982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Orbital shaker med låg profil med stor monteringsyta.
  • Orbital diameter 30 mm
  • Idealisk för alla liggande kärl, t.ex. separertrattar
  • Kontinuerlig drift (oändlig) även under extrema belastningar
  • Timer funktion
  • Bilagor ingår inte, beställ separat
  • Integrerad USB och RS 232-gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 0 till 300 rpm
Elektriska krav 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Wattal 74 W
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 505 x 120 x 585 mm
Vikt (metrisk) 26 kg
Modell HS 501 Digital
Visa 7 segment LED
Inkluderar Integrerad USB och RS 232-gränssnitt, EU-kontakt