Läs mer
Horst™ HS modell värmekabel
Produktkod. 10582502
Change view
Modell:
HMSG
Högskolepoäng
Längd (metrisk) nätsladd:
0,6 m
1 m
4m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Längd (metrisk) nätsladd Förpackningsstorlek
10582502 Högskolepoäng 0,6 m -
10789442 HMSG 1 m Varje
10007161 Högskolepoäng 4m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10582502 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.57 SEK
    471.58 SEK / Paket med 1
    Save 261.99 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 0.6 Lm
Mått (L x B x H) 0.6 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell Högskolepoäng
Längd (metrisk) nätsladd 0,6 m
Produkttyp Värmekabel