Läs mer
Horst™ HS modell värmekabel
Produktkod. 10789442
Change view
Modell:
HMSG
Högskolepoäng
Längd (metrisk) nätsladd:
0,6 m
1 m
4m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Längd (metrisk) nätsladd unitSize
10789442 HMSG 1 m Varje
10582502 Högskolepoäng 0,6 m -
10007161 Högskolepoäng 4m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10789442 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 36004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 500mm
Mått (L x B x H) 500mm
Modell HMSG
Längd (metrisk) nätsladd 1 m
Produkttyp Värmematta