Läs mer
Heathrow Scientific™ Förvaringsställ för 50- och 100-platsers mikroskopglaslåda
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- Genomskinlig akrylkonstruktion gör att etiketterna kan ses på glidlådorna.
- Placera rutor i rader eller kolumner efter färg för att skapa ett enkelt kodningssystem.
- Kapacitet 15 fack
- Rackmått: 28 x 6,7 x 9 tum. L x B x H (71,1 x 17,1 x 22,8 cm L x B x H)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Box förvaringsställ |
| Glidkapacitet | 15 |
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| Färg | Naturlig |
| Fack | 15 |
| Innehåll och lagring | Torrt, rent område |
| Beskrivning | Förvaringsställ för 50- och 100-platsers mikroskopglaslåda, klar |
| Enheten håller | 15 papperskorgar |
| Mått (L x B x H) | 71,1 x 17,1 x 22,8 cm (28 x 6,7 x 9 tum) |
| För användning med (applikation) | Objektglas för mikroskop |
| Visa mer |