Läs mer
HSF1 Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18607962 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18607962 0.1ml
1 options
Produktkod. 18607962 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP290081PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HSF1
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Utspädning ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus