Läs mer
HSP27, p Ser78 Antibody (2079A), DyLight 550, Novus Biologicals™
Produktkod. 18512239 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18512239 100 μg
1 options
Produktkod. 18512239 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB9355R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
HSP27 Monoclonal antibody specifically detects HSP27 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HSP27
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 2079A
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
Värd art Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing the human HSP27 S78 site, Accession # P04792
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3315
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG