Läs mer
HSP70-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16485926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485926 100 mg 100mg
16451477 50 mg -
16445268 10 mg -
16407987 5 mg -
16401279 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12622
MedChemExpress HSP70-IN-1 is a heat shock protein (HSP) inhibitor; inhibits the growth of Kasumi-1 cells with an IC50 of 2.3 μM.
HSP70-IN-1 is a heat shock protein (HSP) inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HSP70-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1268273-90-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N6O2S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (107.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=CC(SC2=CN=C(N3CCN(C)CC3)N=C2OCC4=CC=CC=C4)=C1)CN
Molekylvikt (g/mol) 464.58
Formel vikt 464.58
Procent renhet 98.05%