Läs mer
HSP90 beta Antibody (HSP90AB1/4970), DyLight 488, Novus Biologicals™
Produktkod. 18518808 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18518808 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18518808 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320694G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HSP90 beta
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona HSP90AB1/4970
Konjugera DyLight 488
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human HSP90 beta protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3326
Målarter Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a