missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HspA1B Antibody (HSPA1B/7628), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24288AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HspA1B Monoclonal antibody specifically detects HspA1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| HspA1B | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| FLJ54328, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1B, heat shock 70kDa protein 1B, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1, HSPA1A | |
| Recombinant fragment (around aa400-600) of human HspA1B protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3304 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 λ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HSPA1B/7628 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering